2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48391-1G PC48391-250MG PC48391-5G
APOSPC48391-1GEA 24.8 EUR
APOSPC48391-1G APOSPC48391-250MG APOSPC48391-5G
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzoic acid
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrFNO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12173018
CAS-Nummer: 1055331-73-1