4,5-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48394-1G PC48394-250MG PC48394-5G
APOSPC48394-1GEA 575 EUR
APOSPC48394-1G APOSPC48394-250MG APOSPC48394-5G
4,5-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4,5-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₅HCl₂F₃N₂
Molecular Weight: 216.976 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09909760
CAS-Nummer: 141602-36-0