2-Bromo-1-[3-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC48399-1G PC48399-250MG PC48399-5G
APOSPC48399-1GEA 522 EUR
APOSPC48399-1G APOSPC48399-250MG APOSPC48399-5G
2-Bromo-1-[3-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95%
2-Bromo-1-[3-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Formel: C₉H₅BrF₃NO₃
Molecular Weight: 312.04 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16606413
CAS-Nummer: 39174-88-4
UN: 3261
ADR: 8 III