2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)styrene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Fluoro-3-vinylbenzotrifluoride, 2-Ethenyl-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC48408-1G
PC48408-5G
APOSPC48408-1GEA
116
EUR
APOSPC48408-1G
APOSPC48408-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)styrene 95%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)styrene
Formel:
C₉H₆F₄ Molecular Weight: 190,138 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08461649 CAS-Nummer: 1286734-95-9 UN: 1993 ADR: 3,II |