3,4,5-Trifluorostyrene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2,3-Trifluoro-5-vinylbenzene, 5-Ethenyl-1,2,3-trifluorobenzene
PC48409-1G
PC48409-25G
PC48409-5G
APOSPC48409-1GEA
79.9
EUR
APOSPC48409-1G
APOSPC48409-25G
APOSPC48409-5G
3,4,5-Trifluorostyrene 95%
3,4,5-Trifluorostyrene
Formel:
C₈H₅F₃ Molecular Weight: 158.121 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD18632531 CAS-Nummer: 159294-99-2 UN: 1993 ADR: 3 III |