3-Bromo-6-fluoro-2-nitrotoluene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Bromo-3-fluoro-2-methylnitrobenzene, 1-Bromo-4-fluoro-3-methyl-2-nitrobenzene
PC48413-1G PC48413-25G PC48413-5G
APOSPC48413-1GEA 52.2 EUR
APOSPC48413-1G APOSPC48413-25G APOSPC48413-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-nitrotoluene
3-Bromo-6-fluoro-2-nitrotoluene
Formel: C₇H₅BrFNO₂
Molecular Weight: 234,023 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18632532
CAS-Nummer: 1286734-82-4