2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene, 3-Nitro-α,α,α,4-tetrafluoroanisole
PC48423-1G
PC48423-5G
PC48423-25G
APOSPC48423-1GEA
21.9
EUR
APOSPC48423-1G
APOSPC48423-5G
APOSPC48423-25G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
Formel:
C₇H₃F₄NO₃ Molecular Weight: 225.097 g/mol Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00042300 CAS-Nummer: 124170-06-5 |