4-(Difluoromethyl)benzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Bromomethyl)benzal fluoride, 1-(Bromomethyl)-4-(difluoromethyl)benzene
PC48439-1G PC48439-250MG
APOSPC48439-1GEA 337 EUR
APOSPC48439-1G APOSPC48439-250MG
4-(Difluoromethyl)benzyl bromide
4-(Difluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₇BrF₂
Molecular Weight: 221.042 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD18791603
CAS-Nummer: 873373-34-3
UN: 3261
ADR: 8 III