6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48441-1G PC48441-250MG PC48441-5G
APOSPC48441-1GEA 212 EUR
APOSPC48441-1G APOSPC48441-250MG APOSPC48441-5G
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid 97%
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrClFO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23713162
CAS-Nummer: 1428234-67-6