2,4,6-Trifluorobenzyl methacrylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4,6-Trifluorobenzyl 2-methylprop-2-enoate
PC48444-1G PC48444-5G PC48444-25G
APOSPC48444-1GEA 134 EUR
APOSPC48444-1G APOSPC48444-5G APOSPC48444-25G
2,4,6-Trifluorobenzyl methacrylate
2,4,6-Trifluorobenzyl methacrylate
Formel: C₁₁H₉F₃O₂
Molecular Weight: 230.183 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD28096613
CAS-Nummer: 1820739-95-4
UN: 1993
ADR: 3 III