Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl) borate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy)boron
PC48448-5G
PC48448-250MG
PC48448-1G
APOSPC48448-5GEA
760
EUR
APOSPC48448-5G
APOSPC48448-250MG
APOSPC48448-1G
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl) borate
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl) borate
Formel:
C₉H₆BF₁₅O₃ Molecular Weight: 457,929 g/mol Siedepunkt: 110 °C (220 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22124053 CAS-Nummer: 2003-04-5 |