3-Fluoro-4-iodo-2-methylaniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48454-1G
PC48454-250MG
PC48454-5G
APOSPC48454-1GEA
163
EUR
APOSPC48454-1G
APOSPC48454-250MG
APOSPC48454-5G
3-Fluoro-4-iodo-2-methylaniline
3-Fluoro-4-iodo-2-methylaniline
Formel:
C₇H₇FIN Molecular Weight: 251,04 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21364950 CAS-Nummer: 329927-16-4 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)