5-Bromo-4-fluoro-2-methylphenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-5-fluoro-2-hydroxytoluene, 5-Bromo-4-fluoro-o-cresol, 5-Bromo-4-fluoro-2-methylphenol
PC48458-1G PC48458-250MG
APOSPC48458-1GEA 290 EUR
APOSPC48458-1G APOSPC48458-250MG
5-Bromo-4-fluoro-2-methylphenol
5-Bromo-4-fluoro-2-methylphenol
Formel: C₇H₆BrFO
Molecular Weight: 205,024 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28096618
CAS-Nummer: 1701766-35-9