1,3'-Biazetidine bis(trifluoroacetate)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48464-100MG PC48464-250MG
APOSPC48464-100MGEA 292 EUR
APOSPC48464-100MG APOSPC48464-250MG
1,3'-Biazetidine bis(trifluoroacetate)
1,3'-Biazetidine bis(trifluoroacetate)
Formel: C₆H₁₂N₂·2CF₃CO₂H
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD18839202
CAS-Nummer: 1909335-95-0