Methyl 6-amino-2-fluoro-3-nitrobenzoate, tech
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)-4-nitroaniline
PC48472-1G PC48472-250MG
APOSPC48472-1GEA 429 EUR
APOSPC48472-1G APOSPC48472-250MG
Methyl 6-amino-2-fluoro-3-nitrobenzoate, tech
Methyl 6-amino-2-fluoro-3-nitrobenzoate
Formel: C₈H₇FN₂O₄
Molecular Weight: 214,151 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28397885
CAS-Nummer: 1805398-57-5