3-Difluoromethyl-5-(4-methoxyphenyl)pyrazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4849-1G PC4849-5G
APOSPC4849-1GEA 87 EUR
APOSPC4849-1G APOSPC4849-5G
3-Difluoromethyl-5-(4-methoxyphenyl)pyrazole 97%
3-Difluoromethyl-5-(4-methoxyphenyl)pyrazole
Formel: C₁₁H₁₀F₂N₂O
Molecular Weight: 224.207 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039282
CAS-Nummer: 1029636-42-7
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable