2-(2,5-Dimethylphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,4-Dimethyl-2-[perfluoro(2-hydroxyprop-2-yl)]benzene, 2-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxyprop-2-yl)-p-xylene
PC4852-1G PC4852-250MG
APOSPC4852-1GEA 58 EUR
APOSPC4852-1G APOSPC4852-250MG
2-(2,5-Dimethylphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 97%
2-(2,5-Dimethylphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Formel: C₁₁H₁₀F₆O
Molecular Weight: 272,187 g/mol
Siedepunkt: 82…83 °C (10 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041490
CAS-Nummer: 28180-47-4