(1S)-1-Amino-4-fluoroindane hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (1S)-2,3-Dihydro-4-fluoro-1H-inden-1-amine hydrochloride, (S)-4-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
PC48531-100MG PC48531-1G PC48531-250MG
APOSPC48531-100MGEA 123 EUR
APOSPC48531-100MG APOSPC48531-1G APOSPC48531-250MG
(1S)-1-Amino-4-fluoroindane hydrochloride 95+%
(1S)-1-Amino-4-fluoroindane hydrochloride
Formel: C₉H₁₀FN·ClH
Molecular Weight: 187.642 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16295140
CAS-Nummer: 1286734-90-4