Methyl 6-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48559-1G PC48559-250MG PC48559-5G
APOSPC48559-1GEA 328 EUR
APOSPC48559-1G APOSPC48559-250MG APOSPC48559-5G
Methyl 6-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Methyl 6-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate
Formel: C₈H₅BrClFO₂
Molecular Weight: 267,48 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27978532
CAS-Nummer: 1505850-20-3