1H,1H,2H,2H-Perfluoroheptylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Undecafluoroheptan-1-amine
PC48573-1G
PC48573-5G
PC48573-250MG
APOSPC48573-1GEA
302
EUR
APOSPC48573-1G
APOSPC48573-5G
APOSPC48573-250MG
1H,1H,2H,2H-Perfluoroheptylamine
1H,1H,2H,2H-Perfluoroheptylamine
Formel:
C₇H₆F₁₁N Molecular Weight: 313.112 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20489384 CAS-Nummer: 1346521-42-3 UN: 2735 ADR: 8 III |