5-Fluorobenzo[b]furan 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Fluorobenzofuran, 5-Fluoro-1-benzofuran
PC48599-1G PC48599-250MG
APOSPC48599-1GEA 255 EUR
APOSPC48599-1G APOSPC48599-250MG
5-Fluorobenzo[b]furan 95%
5-Fluorobenzo[b]furan
Formel: C₈H₅FO
Molecular Weight: 136,123 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08236757
CAS-Nummer: 24410-59-1