3-Bromo-6-chloro-2-fluoroiodobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-4-chloro-2-fluoro-3-iodobenzene
PC48600-1G
PC48600-250MG
APOSPC48600-1GEA
95.7
EUR
APOSPC48600-1G
APOSPC48600-250MG
3-Bromo-6-chloro-2-fluoroiodobenzene
3-Bromo-6-chloro-2-fluoroiodobenzene
Formel:
C₆H₂BrClFI Molecular Weight: 335,34 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28122825 CAS-Nummer: 1820641-80-2 |