2-(Difluoromethoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48609-1G
PC48609-250MG
PC48609-5G
APOSPC48609-1GEA
91.5
EUR
APOSPC48609-1G
APOSPC48609-250MG
APOSPC48609-5G
2-(Difluoromethoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
2-(Difluoromethoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₃H₁₇BF₂O₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD16996403 CAS-Nummer: 960067-33-8 |