2,2'-(5-Bromo-2-fluorobenzene-1,3-diyl)bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane)
Lieferant: Apollo Scientific
PC48620-1G PC48620-5G
APOSPC48620-1GEA 285 EUR
APOSPC48620-1G APOSPC48620-5G
2,2'-(5-Bromo-2-fluorobenzene-1,3-diyl)bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane)
2,2'-(5-Bromo-2-fluorobenzene-1,3-diyl)bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane)
Formel: C₁₈H₂₆B₂BrFO₄
Molecular Weight: 426.921 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12026099
CAS-Nummer: 942069-49-0