4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2,3,4-trifluorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3,4-Trifluorophenylboronic acid pinacol ester
PC48625-1G
PC48625-250MG
APOSPC48625-1GEA
140
EUR
APOSPC48625-1G
APOSPC48625-250MG
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2,3,4-trifluorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2,3,4-trifluorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane
Formel:
C₁₂H₁₄BF₃O₂ Molecular Weight: 258,045 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12405349 CAS-Nummer: 881401-96-3 |