2-(5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48628-1G
PC48628-250MG
APOSPC48628-1GEA
114
EUR
APOSPC48628-1G
APOSPC48628-250MG
2-(5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
2-(5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formel:
C₁₃H₁₇BBrFO₂ Molecular Weight: 314,986 g/mol Schmelzpunkt: 70…71 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12405354 CAS-Nummer: 1111096-03-7 |