4,4,5,5-Tetramethyl-2-[2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48629-1G PC48629-250MG
APOSPC48629-1GEA 347 EUR
APOSPC48629-1G APOSPC48629-250MG
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
Formel: C₁₃H₁₂BF₇O₂
Molecular Weight: 344,033 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12405355
CAS-Nummer: 1111096-06-0