2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)butanoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC4863-1G PC4863-250MG
APOSPC4863-1GEA 0 EUR
APOSPC4863-1G APOSPC4863-250MG
2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)butanoic acid 97%
2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)butanoic acid
Formel: C₅H₇F₃O₃
Siedepunkt: 195…198 °C
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00190638
CAS-Nummer: 72114-82-0
UN: 3261
ADR: 8,III