(R)-2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC48642-1G PC48642-250MG
APOSPC48642-1GEA 50.9 EUR
APOSPC48642-1G APOSPC48642-250MG
(R)-2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanol 98%
(R)-2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanol
Formel: C₈H₈ClFO
Molecular Weight: 174.6 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08064295
CAS-Nummer: 126534-43-8