(1S)-2-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)ethanol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(S)-2-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)ethanol
PC48644-1G
PC48644-250MG
APOSPC48644-1GEA
105
EUR
APOSPC48644-1G
APOSPC48644-250MG
(1S)-2-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)ethanol 99%
(1S)-2-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)ethanol
Formel:
C₈H₇ClF₂O Molecular Weight: 192,59 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09033383 CAS-Nummer: 330156-49-5 |