3-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48646-1G PC48646-250MG PC48646-5G
APOSPC48646-1GEA 433 EUR
APOSPC48646-1G APOSPC48646-250MG APOSPC48646-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrFNO₄
Molecular Weight: 264,005 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24107180
CAS-Nummer: 1526564-53-3