6-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC48649-1G PC48649-5G
APOSPC48649-1GEA 116 EUR
APOSPC48649-1G APOSPC48649-5G
6-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 97%
6-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₆BrFO
Molecular Weight: 217,035 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11520668
CAS-Nummer: 1114809-22-1