2-Hydroxy-6-(thien-2-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC4865-10G
PC4865-1G
PC4865-5G
APOSPC4865-10GEA
371
EUR
APOSPC4865-10G
APOSPC4865-1G
APOSPC4865-5G
2-Hydroxy-6-(thien-2-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
2-Hydroxy-6-(thien-2-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Formel:
C₁₁H₅F₃N₂OS Schmelzpunkt: 278 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052654 CAS-Nummer: 3335-45-3 |