7-Bromo-8-fluoroquinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48659-1G
APOSPC48659-1GEA 699 EUR
APOSPC48659-1G
7-Bromo-8-fluoroquinoline 95%
7-Bromo-8-fluoroquinoline
Formel: C₉H₅BrFN
Molecular Weight: 226,045 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23163685
CAS-Nummer: 1375107-95-1