2,2,2-Trifluoro-1-[3-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48662-1G PC48662-250MG PC48662-5G
APOSPC48662-1GEA 34.8 EUR
APOSPC48662-1G APOSPC48662-250MG APOSPC48662-5G
2,2,2-Trifluoro-1-[3-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95%
2,2,2-Trifluoro-1-[3-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Formel: C₉H₃F₆NO₃
Molecular Weight: 287.115 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD30295050
CAS-Nummer: 76911-72-3