Methyl 3-amino-6-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48669-1G PC48669-250MG
APOSPC48669-1GEA 208 EUR
APOSPC48669-1G APOSPC48669-250MG
Methyl 3-amino-6-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-6-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₈F₃NO₂S
Molecular Weight: 275.247 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12032272
CAS-Nummer: 35212-91-0