1-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48673-1G PC48673-250MG
APOSPC48673-1GEA 208 EUR
APOSPC48673-1G APOSPC48673-250MG
1-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
1-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
Formel: C₉H₉BrClFN₂O
Molecular Weight: 295.536 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31372515
CAS-Nummer: 2089312-75-2
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable