1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48674-1G
PC48674-250MG
APOSPC48674-1GEA
208
EUR
APOSPC48674-1G
APOSPC48674-250MG
1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
Formel:
C₉H₉BrClFN₂O Molecular Weight: 295.536 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31372792 CAS-Nummer: 2168111-87-1 |