N-Methoxy-N-methyl-3-[(trifluoromethyl)sulphanyl]benzamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-Methoxy-N-methyl-3-[(trifluoromethyl)thio]benzamide
PC48723-1G
PC48723-5G
APOSPC48723-1GEA
72.5
EUR
APOSPC48723-1G
APOSPC48723-5G
N-Methoxy-N-methyl-3-[(trifluoromethyl)sulphanyl]benzamide
N-Methoxy-N-methyl-3-[(trifluoromethyl)sulphanyl]benzamide
Formel:
C₁₀H₁₀F₃NO₂S Molecular Weight: 265.252 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28384422 CAS-Nummer: 329942-52-1 |