2-Fluoro-4-iodo-5-(methoxymethoxy)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48727-1G
PC48727-500MG
PC48727-250MG
APOSPC48727-1GEA
78.3
EUR
APOSPC48727-1G
APOSPC48727-500MG
APOSPC48727-250MG
2-Fluoro-4-iodo-5-(methoxymethoxy)pyridine
2-Fluoro-4-iodo-5-(methoxymethoxy)pyridine
Formel:
C₇H₇FINO₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD22123918 CAS-Nummer: 1034467-27-0 |