6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48735-1G PC48735-250MG
APOSPC48735-1GEA 654 EUR
APOSPC48735-1G APOSPC48735-250MG
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzonitrile 95%
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzonitrile
Formel: C₇H₂BrFIN
Molecular Weight: 325,904 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31629889
CAS-Nummer: 217816-65-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III