5-Bromo-3-(trifluoromethyl)picolinic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Bromo-3-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylic acid
PC48747-1G
APOSPC48747-1GEA 98.6 EUR
APOSPC48747-1G
5-Bromo-3-(trifluoromethyl)picolinic acid 95%
5-Bromo-3-(trifluoromethyl)picolinic acid
Formel: C₇H₃BrF₃NO₂
Molecular Weight: 270,003 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13185433
CAS-Nummer: 1211580-84-5