3-Bromo-2,5-difluorobenzyl alcohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-Bromo-2,5-difluorophenyl)methanol
PC48752-250MG
PC48752-1G
PC48752-5G
APOSPC48752-250MGEA
69.6
EUR
APOSPC48752-250MG
APOSPC48752-1G
APOSPC48752-5G
3-Bromo-2,5-difluorobenzyl alcohol 98%
3-Bromo-2,5-difluorobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₅BrF₂O Molecular Weight: 223.015 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27923603 CAS-Nummer: 1159186-56-7 |