2,3,5,6-Tetrafluorobenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC48765-1G PC48765-250MG
APOSPC48765-1GEA 0 EUR
APOSPC48765-1G APOSPC48765-250MG
2,3,5,6-Tetrafluorobenzenesulphonyl chloride
2,3,5,6-Tetrafluorobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆HClF₄O₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06409089
CAS-Nummer: 776-09-0
UN: 3265
ADR: 8,III