Perfluoro(1,3-dimethyl-5-ethylcyclohexane)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4-Bis(trifluoromethyl)-1,1,2,3,3,4,5,5,6-nonafluoro-6-(pentafluoroethyl)cyclohexane
PC4877-100G PC4877-25G PC4877-5G
APOSPC4877-100GEA 458 EUR
APOSPC4877-100G APOSPC4877-25G APOSPC4877-5G
Perfluoro(1,3-dimethyl-5-ethylcyclohexane)
Perfluoro(1,3-dimethyl-5-ethylcyclohexane)
Formel: C₁₀F₂₀
Molecular Weight: 500.075 g/mol
Siedepunkt: 144…146 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04972337
CAS-Nummer: 155609-20-4