2-Chloro-4-fluoro-5-iodoaniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC48771-1G PC48771-5G PC48771-250MG
APOSPC48771-1GEA 429 EUR
APOSPC48771-1G APOSPC48771-5G APOSPC48771-250MG
2-Chloro-4-fluoro-5-iodoaniline 97%
2-Chloro-4-fluoro-5-iodoaniline
Formel: C₆H₄ClFIN
Molecular Weight: 271.459 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD31629890
CAS-Nummer: 2091569-03-6