7-(Trifluoromethyl)quinazolin-4(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48779-1G
PC48779-250MG
APOSPC48779-1GEA
353
EUR
APOSPC48779-1G
APOSPC48779-250MG
7-(Trifluoromethyl)quinazolin-4(3H)-one
7-(Trifluoromethyl)quinazolin-4(3H)-one
Formel:
C₉H₅F₃N₂O Molecular Weight: 214.144 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09954857 CAS-Nummer: 16499-58-4 |