1-(8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl)ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48784-1G PC48784-250MG
APOSPC48784-1GEA 145 EUR
APOSPC48784-1G APOSPC48784-250MG
1-(8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl)ethanol
1-(8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl)ethanol
Formel: C₉H₇ClF₃N₃O
Molecular Weight: 265.62 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD30726053
CAS-Nummer: 1823182-85-9