3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-3-ethynyl-5-(trifluoromethoxy)benzene
PC48787-1G
PC48787-250MG
PC48787-5G
APOSPC48787-1GEA
115
EUR
APOSPC48787-1G
APOSPC48787-250MG
APOSPC48787-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Formel:
C₉H₄BrF₃O Molecular Weight: 265,027 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD31726319 CAS-Nummer: 2366994-52-5 UN: 1993 ADR: 3,III |