2,4-Dichloro-6-fluoroanisole 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,5-Dichloro-3-fluoro-2-methoxybenzene
PC48795-1G PC48795-5G PC48795-25G
APOSPC48795-1GEA 311 EUR
APOSPC48795-1G APOSPC48795-5G APOSPC48795-25G
2,4-Dichloro-6-fluoroanisole 99%
2,4-Dichloro-6-fluoroanisole
Formel: C₇H₅Cl₂FO
Molecular Weight: 195.018 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28785944
CAS-Nummer: 54300-72-0